벌브 피펫, 마크 1개, AS 등급
붕규산 9.1 유리.
- 전달하도록 교정됨 (TD)
- 고 대비 앰버 스테인의 링 마크와 문자
- 개별 인증서 비포함
: DIN EN ISO 648
: 날짜 배치 식별 및 배치 인증서 포함.
붕규산 9.1 유리.
- 전달하도록 교정됨 (TD)
- 고 대비 앰버 스테인의 링 마크와 문자
- 개별 인증서 비포함
: DIN EN ISO 648
: 날짜 배치 식별 및 배치 인증서 포함.
Product Family Options
- 용량Tolerance길이