Orders LinkContactUsLinkComponent
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
Supplier:  VWR Collection
Certificates
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Borosilicate glass 9.1.
  • (TD, Ex) 전달하도록 교정됨
  • 호박색 스테인 표시 및 글
  • 면 플러그 마개 (면 플러그는 포함되지 않음)
DIN 12696
 : DIN 12696