뷰렛, 측면 마개
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
- Schellbach 줄무늬, 유리 키가 있는 마개
- 고대비 블루 에나멜 눈금
- 배치 인증서 포함
DIN EN ISO 385
: DIN EN ISO 385
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
- Schellbach 줄무늬, 유리 키가 있는 마개
- 고대비 블루 에나멜 눈금
- 배치 인증서 포함
DIN EN ISO 385
: DIN EN ISO 385
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
DIN EN ISO 385
: DIN EN ISO 385
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
DIN EN ISO 385
: DIN EN ISO 385