Orders LinkContactUsLinkComponent
뷰렛, 직선 마개
뷰렛, 직선 마개
Supplier:  VWR Collection
Certificates
뷰렛, 직선 마개
뷰렛, 직선 마개
3 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
  • Schellbach 줄무늬, 유리 키가 있는 마개
  • 고대비 블루 에나멜 눈금
  • 배치 인증서 포함
 : DIN EN ISO 385
Product Family Options
Product Information
  • 용량
    Division
    Scale length
    Tolerance
    길이
    Availability
    Price
  • 10
    0,05
    500
    0,02
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 25
    0,05
    500
    0,03
    820 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50
    0,1
    500
    0,05