Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner 깔때기
Büchner 깔때기
공급사:   VWR Collection
Büchner 깔때기
공급사:  VWR Collection
Certificates
Büchner 깔때기
Büchner 깔때기
13 Options Available Below
Product Details & Documents
흰색 유약 자기.
종이 또는 멤브레인 여과 디스크용.
Documents
Product Family Options
제품 정보
  • Plate Ø
    용량
    For filter Ø
    재고 여부
    Price
  • 29 mm
    10
    27
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 43 mm
    25
    40
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 48 mm
    35
    45
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 62 mm
    70
    55
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 77 mm
    120
    70
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 97 mm
    240
    90
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 116 mm
    400
    110
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 130 mm
    600
    125
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 156 mm
    1000
    150
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 192 mm
    2000
    185
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 248 mm
    4000
    240
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 296 mm
    7000
    270
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 334 mm
    10000
    320