Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Test Tubes Racks
VWR®, Test Tubes Racks
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Test Tubes Racks
VWR®, Test Tubes Racks
49 Options Available Below
Product Details & Documents
Nylon, glass fibre reinforced.
  • Racks are single-piece moulded
  • Good heat and chemical resistance
  • Three tiers with contents always clearly visible
  • Large labelling areas on the side surfaces
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    구멍 수
    For tube Ø
    W×D×H
    재고 여부
    Price
  • Blue
    9 (3×3)
    30 mm
    110,6×110,6×84,2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Green
    9 (3×3)
    30 mm
    110,6×110,6×84,2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Red
    9 (3×3)
    30 mm
    110,6×110,6×84,2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • White
    9 (3×3)
    30 mm
    110,6×110,6×84,2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Blue
    16 (4×4)
    25 mm
    123,9×123,9×74 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • White
    16 (4×4)
    25 mm
    123,9×123,9×74 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Blue
    20 (4×5)
    20 mm
    130×105×84 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Green
    20 (4×5)
    20 mm
    130×105×84 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Red
    20 (4×5)
    20 mm
    130×105×84 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • White
    20 (4×5)
    20 mm
    130×105×84 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Blue
    24 (3×8)
    30 mm
    110×285,5×86,7 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Green
    24 (3×8)
    30 mm
    110×285,5×86,7 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Orange
    24 (3×8)
    30 mm
    110×285,5×86,7 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Red
    24 (3×8)
    30 mm
    110×285,5×86,7 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • White
    24 (3×8)
    30 mm
    110×285,5×86,7 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Yellow
    24 (3×8)
    30 mm
    110×285,5×86,7 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Blue
    36 (6×6)
    13 mm
    106×106×57 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Green
    36 (6×6)
    13 mm
    106×106×57 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Red
    36 (6×6)
    13 mm
    106×106×57 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • White
    36 (6×6)
    13 mm
    106×106×57 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Blue
    36 (6×6)
    16 mm
    131×131×70 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Green
    36 (6×6)
    16 mm
    131×131×70 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Red
    36 (6×6)
    16 mm
    131×131×70 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • White
    36 (6×6)
    16 mm
    131×131×70 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Blue
    40 (4×10)
    20 mm
    104×253,6×86,6 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Green
    40 (4×10)
    20 mm
    104×253,6×86,6 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Orange
    40 (4×10)
    20 mm
    104×253,6×86,6 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Red
    40 (4×10)
    20 mm
    104×253,6×86,6 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • White
    40 (4×10)
    20 mm
    104×253,6×86,6 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Yellow
    40 (4×10)
    20 mm
    104×253,6×86,6 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Blue
    40 (4×10)
    25 mm
    123×301×94,5 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Green
    40 (4×10)
    25 mm
    123×301×94,5 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Orange
    40 (4×10)
    25 mm
    123×301×94,5 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Red
    40 (4×10)
    25 mm
    123×301×94,5 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • White
    40 (4×10)
    25 mm
    123×301×94,5 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Yellow
    40 (4×10)
    25 mm
    123×301×94,5 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Blue
    72 (6×12)
    13 mm
    103,5×202,5×60 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Green
    72 (6×12)
    13 mm
    103,5×202,5×60 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Magenta
    72 (6×12)
    13 mm
    103,5×202,5×60 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Orange
    72 (6×12)
    13 mm
    103,5×202,5×60 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Red
    72 (6×12)
    13 mm
    103,5×202,5×60 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • White
    72 (6×12)
    13 mm
    103,5×202,5×60 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Yellow
    72 (6×12)
    13 mm
    103,5×202,5×60 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Blue
    72 (6×12)
    16 mm
    127,3×250,6×73 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Green
    72 (6×12)
    16 mm
    127,3×250,6×73 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Orange
    72 (6×12)
    16 mm
    127,3×250,6×73 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Red
    72 (6×12)
    16 mm
    127,3×250,6×73 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • White
    72 (6×12)
    16 mm
    127,3×250,6×73 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Yellow
    72 (6×12)
    16 mm
    127,3×250,6×73 mm