Orders LinkContactUsLinkComponent
맥아 추출물, 세균상 등급
맥아 추출물, 세균상 등급
Malt extract, bacteriological grade, Plastic bottle, 500 g
제품 번호 J873-500G
공급사:   VWR Chemicals
맥아 추출물, 세균상 등급
제품 번호 J873-500G
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
맥아 추출물, 세균상 등급
맥아 추출물, 세균상 등급
Malt extract, bacteriological grade, Plastic bottle, 500 g
Jump to:
CAS Number:  
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 500 g
Product Details & Documents
효모 및 곰팡이 검출용 배지 준비에 사용됩니다.
Documents
사양
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    500 g
  • 설명:
    Malt extract, bacteriological grade
  • Cat. No.:
    J873-500G
  • Solubility:
    6% in water
  • pH:
    6% water, 4,5 to 5,7
  • Storage temperature:
    Cold
사양