장갑 라이너
내구성 있고 재사용 가능한 장갑 라이너는 100% 나일론으로 만들어졌습니다. 엄격한 클린룸 요구 사항과 호환되며 가운 장갑으로 효과적으로 사용할 수 있습니다. 보풀이 적습니다.
- 장시간 사용시 땀을 감소시키고 수분을 흡수
- 촉각 감소 없이 피부 자극 방지
- 장갑의 수명을 연장하고 자원 절약을 위해 마모 및 찢어짐 제한
- 사전 세탁, 세탁시 수축되지 않음
기본 중량: 21,5 g/pair ±10%
두께: 2 mm ±10%
표면 저항: 1×10⁹ ±10% ohms/m²
Used glove liners can be recycled after use using the Recycling solution for disposable gloves, Zero Waste Box™from TerraCycle.
내구성 있고 재사용 가능한 장갑 라이너는 100% 나일론으로 만들어졌습니다. 엄격한 클린룸 요구 사항과 호환되며 가운 장갑으로 효과적으로 사용할 수 있습니다. 보풀이 적습니다.
- 장시간 사용시 땀을 감소시키고 수분을 흡수
- 촉각 감소 없이 피부 자극 방지
- 장갑의 수명을 연장하고 자원 절약을 위해 마모 및 찢어짐 제한
- 사전 세탁, 세탁시 수축되지 않음
기본 중량: 21,5 g/pair ±10%
두께: 2 mm ±10%
표면 저항: 1×10⁹ ±10% ohms/m²
Used glove liners can be recycled after use using the Recycling solution for disposable gloves, Zero Waste Box™from TerraCycle.
- Catalog No:
- 112-1900
- 112-1915
- 112-1899
- 112-1910
- 112-1898
- 112-1905
- 112-1904
- 112-1917
- 112-4326
- Ambidextrous / hand-specific:
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Disposable / reusable:
- Reusable
- Reusable
- Reusable
- Reusable
- Reusable
- Reusable
- Reusable
- Reusable
- Reusable
- Cuff style:
- Knit wrist
- Knit wrist
- Knit wrist
- Knit wrist
- Knit wrist
- Knit wrist
- Knit wrist
- Knit wrist
- Knit wrist
Product Family Options
- 모델장갑 사이즈Colour두께Packed
Specifications
Cat. No.112-1900Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableReusableCuff styleKnit wristSpecifications
Cat. No.112-1915Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableReusableCuff styleKnit wristSpecifications
Cat. No.112-1899Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableReusableCuff styleKnit wristSpecifications
Cat. No.112-1910Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableReusableCuff styleKnit wristSpecifications
Cat. No.112-1898Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableReusableCuff styleKnit wristSpecifications
Cat. No.112-1905Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableReusableCuff styleKnit wristSpecifications
Cat. No.112-1904Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableReusableCuff styleKnit wristSpecifications
Cat. No.112-1917Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableReusableCuff styleKnit wristSpecifications
Cat. No.112-4326Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableReusableCuff styleKnit wrist