Tris-borate-EDTA (TBE) 버퍼
공급사: VWR Chemicals
인증서
이 제품에 관하여
TBE는 아크릴아마이드와 아가로스를 모두 사용하는 DNA 전기영동 기술에 최적화되어 있습니다. 버퍼는 액체 농축액 또는 Ready-Pack™ (1리터의 10X 농축액을 준비하기에 충분한 물질이 들어있는 호일 파우치)로 제공됩니다.
- 높은 완충능력
- 높은 이온 강도
- 버퍼 재순환 없이 확장된 전기영동 실행 가능
- 편리한 포장 옵션으로 중량 및 혼합 최소화
- DNase, RNase 및 프로테아제 없음
(1X) 용액의 구성은 0,089M Tris 염기, 0,089M 붕산염 및 0,002M EDTA, 디소듐염, 최종 pH가 8.3인 이수화물을 포함합니다.
Caution: *참고: TBE는 시간이 지남에 따라 침전되는 경향이 있습니다. 이 경우 용액에 재용해하십시오.
Frequently Bought Together