RapidBlock™ 용액, 10X
RapidBlock™ solution, 10X, 100 mL
M325-100ML
RapidBlock™ 용액은 PVDF 및 니트로셀룰로오스 멤브레인에 대한 웨스턴 및 도트 블로팅 절차의 블로킹 시간을 5분으로 단축합니다. 이 단백질 프리 제형은 교차 반응성 및 비특이적 항체 결합을 최소화하여 적은 백그라운드와 신호 대 잡음비로 블롯을 생성합니다.
- PVDF 또는 니트로셀룰로오스 차단 시 5분 소요
- 백그라운드 및 교차 반응성 감소
- 화학 발광의 신호 향상
- 단백질 프리 제형
- Pk:100 mL
- 설명:RapidBlock™ solution, 10X