튜브에 담겨 있는 SOC 배지, 생명공학 등급
SOC outgrowth media, 6×5, 1 KIT
SOC 배지는 E. coli SOC 의 최대 형질전환 효율을 얻기 위해 박테리아 세포 형질전환의 마지막 단계에서 사용됩니다.
- 사전 혼합되고 바로 사용 가능
- 항생제 내성 유전자 발현 가능
제형: 트립톤/카제인 펩톤 2.0%, 효모 추출물 0.5%, 염화나트륨 8.5mM, 염화칼륨 2.5mM, D-포도당 20.0mM, 염화마그네슘 6수화물 10.0mM, 황산마그네슘 칠수화물 10,0mM.
- Pk:1 KIT
- 설명:SOC outgrowth media
- 용량:6×5