Terrific broth, 파우더
J869-500G
:
- Pk:500 g
- Standards:-
- 설명:Terrific broth, powder
- Seq:02
Terrific broth는 핵산 정제 및 재조합 단백질 발현을 위한 세포 배양에 적합한 농축 배지입니다.
- 미리 혼합된 배지를 사용하여 시간 절약
- 균일한 고품질의 분말
Terrific broth는 고밀도 성장에 필요한 아미노산, 비타민 및 미량 원소를 제공하는 높은 수준의 트립톤과 효모 추출물을 함유한 농축 배지입니다. 글리세롤은 탄수화물 공급원으로 첨가되는 반면 인산칼륨은 최적의 pH를 유지하고 세포 대사를 위한 칼륨 공급원 역할을 합니다. 글리세롤이 배지와 함께 제공되지 않습니다.
준비된 배지 1 L에는 트립톤 12g, 효모 추출물 24g, 인산칼륨 염기성 9.4g 및 인산칼륨 염기성 2.2g이 포함됩니다.