Sodium hydroxide 10 mol/l (10 N) in aqueous solution 10 mol/l (10 N) in aqueous solution, Reagent Grade
공급사: VWR Chemicals
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:1310-73-2
:
화학식:NaOH
MDL 번호:MFCD00003548
:40 g/mol
끓는점:109 °C (1013 hPa)
밀도:Max, 1.11 g/cm³ (20 °C)
보관 온도:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
REACH:01-2119457892-27
:GHS05
사양 테스트 결과
- Acid Titration:9900 mmol/l – 10100 mmol/l