N,N-Dimethylacetamide ≥99.5% (by GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
공급사: Avantor
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:127-19-5
:
화학식:CH₃CON(CH₃)₂
MDL 번호:MFCD00008686
:87.12 g/mol
머크 색인:13,03254
끓는점:166,1 °C (1013 hPa)
용융점:–20 °C
밀도:0,937 g/cm³ (20 °C)
인화점:70 °C
보관 온도:Ambient
EINECS:204-826-4
UN:2810
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07
사양 테스트 결과
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.5 %
- Assay (CH₃CON(CH₃)₂) (by GC):≥99.5 %
- Density (g/mL) at 25°C:0.931 - 0.936
- Residue after Ignition:≤0.005 %
- pH of 20% Solution at 25°C:4.0 - 7.0
- Water (H₂O):≤0.05 %