슈커버, CPE
공급사: VWR Collection
이 제품에 관하여
저밀도 염소 처리된 폴리에틸렌 원단으로 제조된 기본 슈 커버는 먼지, 오염, 액체의 튐으로부터 보호하도록 설계되었습니다.
- 내수성이며 화학 물질에 대한 우수한 내성을 제공하는 CPE
- 경제적이고 보풀 없음
실험실 사용에 적합합니다.
* 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
3 Options Available Below
Product Details & Documents
저밀도 염소 처리된 폴리에틸렌 원단으로 제조된 기본 슈 커버는 먼지, 오염, 액체의 튐으로부터 보호하도록 설계되었습니다.
- 내수성이며 화학 물질에 대한 우수한 내성을 제공하는 CPE
- 경제적이고 보풀 없음
실험실 사용에 적합합니다.
* 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 113-1491
- VWRU414004-513
- 113-1492
- Garment application:
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
사양
Product Family Options
제품 정보
- Colour신발 사이즈재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1491Garment applicationLaboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.VWRU414004-513Garment applicationLaboratory - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-1492Garment applicationLaboratory