VWR® Dip Slides
공급사: VWR Chemicals
이 제품에 관하여
표면 및 액체의 미생물학적 모니터링을 위한 딥 슬라이드입니다. 각 슬라이드에는 양면에 미디어가 있으며 동일한 미디어를 선택하거나 슬라이드의 양면에 두 개의 배지를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 각 슬라이드로 두 개의 표면을 샘플링할 수 있습니다. 딥 슬라이드로 테스트함으로써 미생물의 존재를 안전하고, 경제적이고, 빠르게 확인할 수 있습니다. 푸시 캡이 있는 딥 슬라이드는 접촉 면적이 더 큽니다.
- 멸균된 상태에서 제공
- 몇 초 밖에 걸리지 않는 샘플링
- 24 ~ 48시간 후에 결과를 쉽게 확인할 수 있음
45 Options Available Below
Product Details & Documents
표면 및 액체의 미생물학적 모니터링을 위한 딥 슬라이드입니다. 각 슬라이드에는 양면에 미디어가 있으며 동일한 미디어를 선택하거나 슬라이드의 양면에 두 개의 배지를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 각 슬라이드로 두 개의 표면을 샘플링할 수 있습니다. 딥 슬라이드로 테스트함으로써 미생물의 존재를 안전하고, 경제적이고, 빠르게 확인할 수 있습니다. 푸시 캡이 있는 딥 슬라이드는 접촉 면적이 더 큽니다.
- 멸균된 상태에서 제공
- 몇 초 밖에 걸리지 않는 샘플링
- 24 ~ 48시간 후에 결과를 쉽게 확인할 수 있음
Specifications for Product Family
사양
사양
- Catalog No:
- 535302D
- 535303D
- 535304D
- 535308D
- 535328D
- 535329D
- 535182R
- 535184T
- 535092Q
- 535094S
- 535102B
- 535104D
- 535309D
- 535310D
- 535124H
- 535142J
- 535144L
- 535132H
- 535134J
- 535162N
- 535164P
- 535172P
- 535174R
- 535152L
- 535154N
- 535122F
- 535311D
- 535312D
- 535319D
- 535318D
- 535316D
- 535317D
- 535314D
- 535322D
- 535323D
- 535202E
- 535204G
- 535320D
- 535326D
- 535327D
- 535321D
- 535112D
- 535114F
- 535306D
- 535307D
- Type:
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Push cap
- Screw cap
- Screw cap
- Contact area:
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- 10 cm²|10
- Paddle size:
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 80×28 mm|80×28
- 72×20 mm|80×28
- 72×20 mm|80×28
- Tray W×L:
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×22 mm
- 50×15 mm
- 50×15 mm
- Dimensions:
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 30 mm tube, 110 mm high
- 24 mm tube, 92 mm high
- 24 mm tube, 92 mm high
사양
Product Family Options
Push cap
제품 정보
- Pk재고 여부Price
- 535302DBaird-Parker, on both sides, for Staphylococcus aureus사양:
More
Specifications
Cat. No.535302DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535303DBaird-Parker, on both sides, for Staphylococcus aureus사양:
More
Specifications
Cat. No.535303DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535304DBaird-Parker and total count agar, for Staphylococcus aureus사양:
More
Specifications
Cat. No.535304DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535308DBaird-Parker and VRBG, for Staphylococcus aureus and EnterobacteriaceaeBaird-Parker and VRBG, for Staphylococcus aureus and Enterobacteriaceae10Log in 재고 확인1 * 10 items₩97,977사양:
More
Specifications
Cat. No.535308DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535328DMalt extract agar, on both sides, for yeasts and moulds사양:
More
Specifications
Cat. No.535328DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535329DMalt extract agar, on both sides, for yeasts and moulds사양:
More
Specifications
Cat. No.535329DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535182RNutrient agar and pseudomonas agar, for total count and PseudomonasNutrient agar and pseudomonas agar, for total count and Pseudomonas10Log in 재고 확인1 * 10 items₩97,977사양:
More
Specifications
Cat. No.535182RTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535184TNutrient agar and pseudomonas agar, for total count and PseudomonasNutrient agar and pseudomonas agar, for total count and Pseudomonas100Log in 재고 확인1 * 100 items₩708,456사양:
More
Specifications
Cat. No.535184TTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535092QNutrient agar with TTC, on both sides, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535092QTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535094SNutrient agar with TTC, on both sides사양:
More
Specifications
Cat. No.535094STypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535102BNutrient agar with TTC and malt extract agar, for total count, yeasts and mouldsNutrient agar with TTC and malt extract agar, for total count, yeasts and moulds10Log in 재고 확인1 * 10 items₩97,544사양:
More
Specifications
Cat. No.535102BTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535104DNutrient agar with TTC and malt extract agar, for total count, yeasts and mouldsNutrient agar with TTC and malt extract agar, for total count, yeasts and moulds100Log in 재고 확인1 * 100 items₩908,054사양:
More
Specifications
Cat. No.535104DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535309DNutrient agar with TTC and neutralisers, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535309DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535310DNutrient agar with TTC and neutralisers, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535310DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535124HPlate count agar, on both sides, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535124HTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535142JPlate count agar and MacConkey agar, for total count, Salmonella, Shigella and ColiformPlate count agar and MacConkey agar, for total count, Salmonella, Shigella and Coliform10Log in 재고 확인1 * 10 items₩97,977사양:
More
Specifications
Cat. No.535142JTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535144LPlate count agar and MacConkey agar, for total count, Salmonella, Shigella and ColiformPlate count agar and MacConkey agar, for total count, Salmonella, Shigella and Coliform100Log in 재고 확인1 * 100 items₩708,456사양:
More
Specifications
Cat. No.535144LTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535132HPlate count agar and OGYE agar with neutralisers, for total count, yeasts and mouldsPlate count agar and OGYE agar with neutralisers, for total count, yeasts and moulds10Log in 재고 확인1 * 10 items₩97,977사양:
More
Specifications
Cat. No.535132HTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535134JPlate count agar and OGYE agar with neutralisers, for total count, yeasts and mouldsPlate count agar and OGYE agar with neutralisers, for total count, yeasts and moulds100Log in 재고 확인1 * 100 items₩708,456사양:
More
Specifications
Cat. No.535134JTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535162NPlate Count Agar and VRBGA, for total bacterial count and EnterobacteriaceaePlate Count Agar and VRBGA, for total bacterial count and Enterobacteriaceae10Log in 재고 확인1 * 10 items₩63,720사양:
More
Specifications
Cat. No.535162NTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535164PPlate count agar and VRBGA, for Staphylococcus aureus and EnterobacteriaceaePlate count agar and VRBGA, for Staphylococcus aureus and Enterobacteriaceae100Log in 재고 확인1 * 100 items₩953,377사양:
More
Specifications
Cat. No.535164PTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535172PPlate count agar and VRBGA with neutralisers, for Staphylococcus aureus and EnterobacteriaceaePlate count agar and VRBGA with neutralisers, for Staphylococcus aureus and Enterobacteriaceae10Log in 재고 확인1 * 10 items₩95,431사양:
More
Specifications
Cat. No.535172PTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535174RPlate count agar and VRBGA with neutralisers, for Staphylococcus aureus and EnterobacteriaceaePlate count agar and VRBGA with neutralisers, for Staphylococcus aureus and Enterobacteriaceae100Log in 재고 확인1 * 100 items₩688,550사양:
More
Specifications
Cat. No.535174RTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535152LPlate count agar MacConkey agar with neutralisers, for total count, Salmonella, Shigella and ColiformPlate count agar MacConkey agar with neutralisers, for total count, Salmonella, Shigella and Coliform10Log in 재고 확인1 * 10 items₩95,431사양:
More
Specifications
Cat. No.535152LTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535154NPlate count agar MacConkey agar with neutralisers, for total count, Salmonella, Shigella and ColiformPlate count agar MacConkey agar with neutralisers, for total count, Salmonella, Shigella and Coliform100Log in 재고 확인1 * 100 items₩688,550사양:
More
Specifications
Cat. No.535154NTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535122FPlate count agar, on both sides, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535122FTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535311DPlate count agar with TTC, on both sides, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535311DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535312DPlate count agar with TTC, on both sides, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535312DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535319DPlate count agar with TTC and MacConkey agar 3, for total count, Salmonella, Shigella and ColiformPlate count agar with TTC and MacConkey agar 3, for total count, Salmonella, Shigella and Coliform100Log in 재고 확인1 * 100 items₩688,550사양:
More
Specifications
Cat. No.535319DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535318DPlate count agar with TTC and MacConkey agar 3, for total count, Salmonella, Shigella and ColiformPlate count agar with TTC and MacConkey agar 3, for total count, Salmonella, Shigella and Coliform10Log in 재고 확인1 * 10 items₩95,431사양:
More
Specifications
Cat. No.535318DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535316DPlate count agar with TTC and MacConkey agar 3 with neutralisers, for total count, Salmonella, Shigella and ColiformPlate count agar with TTC and MacConkey agar 3 with neutralisers, for total count, Salmonella, Shigella and Coliform10Log in 재고 확인1 * 10 items₩95,431사양:
More
Specifications
Cat. No.535316DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535317DPlate count agar with TTC and MacConkey agar 3 with neutralisers, for total count, Salmonella, Shigella and ColiformPlate count agar with TTC and MacConkey agar 3 with neutralisers, for total count, Salmonella, Shigella and Coliform100Log in 재고 확인1 * 100 items₩688,550사양:
More
Specifications
Cat. No.535317DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535314DPlate count agar with TTC and neutralisers, on both sides, for total countPlate count agar with TTC and neutralisers, on both sides, for total count100Log in 재고 확인1 * 100 items₩708,456사양:
More
Specifications
Cat. No.535314DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535322DPseudomonas CFC and MacConkey agar 3, for total count, Salmonella, Shigella and ColiformPseudomonas CFC and MacConkey agar 3, for total count, Salmonella, Shigella and Coliform10Log in 재고 확인1 * 10 items₩72,272사양:
More
Specifications
Cat. No.535322DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535323DPseudomonas CFC and MacConkey agar 3, for total count, Salmonella, Shigella and ColiformPseudomonas CFC and MacConkey agar 3, for total count, Salmonella, Shigella and Coliform100Log in 재고 확인1 * 100 items₩721,550사양:
More
Specifications
Cat. No.535323DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535202ERose Bengal agar, for yeasts and moulds사양:
More
Specifications
Cat. No.535202ETypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535204GRose Bengal agar, for yeasts and moulds사양:
More
Specifications
Cat. No.535204GTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535320DTSA with malt extract agar, on both sides, for yeasts and moulds사양:
More
Specifications
Cat. No.535320DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535326DTSA with neutralisers, on both sides, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535326DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535327DTSA with neutralisers, on both sides, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535327DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535321DTSA with TTC and malt extract agar, for yeasts and moulds사양:
More
Specifications
Cat. No.535321DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535112DTSA with TTC and Rose Bengal agar, for total count, yeasts and mouldsTSA with TTC and Rose Bengal agar, for total count, yeasts and moulds10Log in 재고 확인1 * 10 items₩90,754사양:
More
Specifications
Cat. No.535112DTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high - 535114FTSA with TTC and Rose Bengal agar, for total count, yeasts and mouldsTSA with TTC and Rose Bengal agar, for total count, yeasts and moulds100Log in 재고 확인1 * 100 items₩708,456사양:
More
Specifications
Cat. No.535114FTypePush capContact area10 cm²|10Paddle size80×28 mm|80×28Tray W×L50×22 mmDimensions30 mm tube, 110 mm high
Screw cap
제품 정보
- Pk재고 여부Price
- 535306DNutrient agar TTC, on both sides, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535306DTypeScrew capContact area10 cm²|10Paddle size72×20 mm|80×28Tray W×L50×15 mmDimensions24 mm tube, 92 mm high - 535307DNutrient agar TTC, on both sides, for total count사양:
More
Specifications
Cat. No.535307DTypeScrew capContact area10 cm²|10Paddle size72×20 mm|80×28Tray W×L50×15 mmDimensions24 mm tube, 92 mm high