Orders LinkContactUsLinkComponent
media fill test에 사용하는 배지
media fill test에 사용하는 배지
공급사:  VWR Chemicals
Certificates
media fill test에 사용하는 배지
media fill test에 사용하는 배지
3 Options Available Below
Product Details & Documents
무균 처리의 유효성 검사에는 media fill 및 배지 시뮬레이션 테스트로 알려진 영양 배지를 사용한 시뮬레이션 테스트가 포함되어야 합니다. 영양 배지는 생산된 제품의 양, 선택성, 선명도, 농도 및 멸균 적합성에 기초하여 선별되어야합니다. 공정 시뮬레이션 테스트는 가능한 일상적인 무균 제조 공정을 모방하고 이후의 중요한 제조 단계를 모두 포함해야 합니다. Media fill에 사용되는 용기는 유효한 평가를 수행하기에 충분해야 합니다. 작은 배치의 경우 media fill을 위한 용기 수는 적어도 제품 배치 크기와 같아야 합니다.
  • 바로 사용 가능한 배지로 시간을 절약하고 배지 준비와 관련된 위험을 줄임
  • Media fill 검증을 위한 국제 요구 사항 및 지침에 따른 멸균 및 fertility
 : BSE/TSE 요구 사항을 준수합니다.
Product Family Options
TSB non animal origin, bottles and bags
제품 정보
  • Filling
    Pk
    재고 여부
    Price
  • AX0110086
    Media for media fill test, bottle
    Media for media fill test, bottle
    1000 ml
    1 L
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 L
    1 * 1 L
  • AX0110087
    Media for media fill test, bag with connectors
    Media for media fill test, bag with connectors
    10000 ml
    10 L
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 L
    1 * 10 L
  • AX0110088
    Media for media fill test, bag with connectors
    Media for media fill test, bag with connectors
    20000 ml
    20 L
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 20 L
    1 * 20 L
TSB, bottle
제품 정보
  • 제품 번호
    포장 유형
    Filling
    Pk
    용량
    설명
    재고 여부
    Price
  • Bottle
    100 ml
    10
    125
    Tryptone Soya Broth (TSB)
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items - ₩194,961
    ₩194,961
    1 * 10 items
       ₩194,961
제품 정보
  • 제품 번호
    포장 유형
    Filling
    설명
    Pk
    용량
    재고 여부
    Price
  • 500 ml
    20
    450 ml
    Non injectable cap
    Tryptic soy broth (TSB)
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 20 items
    1 * 20 items - ₩0
    ₩0
    1 * 20 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    포장 유형
    Filling
    설명
    Pk
    용량
    재고 여부
    Price
  • 500 ml
    10
    450 ml
    Non injectable cap
    Tryptic soy broth (TSB)
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items - ₩0
    ₩0
    1 * 10 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    포장 유형
    Filling
    Pk
    용량
    설명
    재고 여부
    Price
  • Bottle
    200 ml
    10
    250
    Tryptone Soya Broth (TSB)
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items - ₩0
    ₩0
    1 * 10 items
       ₩0
TSB, bag
제품 정보
  • 제품 번호
    Standards
    Pk
    설명
    용량
    재고 여부
    Price
  • Harm Ph, ISO 9308-1
    1 SET
    Tryptone soy broth (TSB)
    3000
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - ₩0
    ₩0
    1 * 1 SET
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    Standards
    Pk
    설명
    용량
    재고 여부
    Price
  • Harm Ph, ISO 9308-1
    2
    Tryptone soy broth (TSB)
    5000
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩0
    ₩0
    1 * 2 items
       ₩0