Orders LinkContactUsLinkComponent
백에 담겨있는 건조 과립형 배양 배지
백에 담겨있는 건조 과립형 배양 배지
백에 담겨있는 건조 과립형 배양 배지
백에 담겨있는 건조 과립형 배양 배지
백에 담겨있는 건조 과립형 배양 배지
각 백에는 사전 계량된 양의 과립화된 배지가 들어 있으며 이중 백에 포장되어 조사됩니다 - 적시 농축을 위해 멸균수와 샘플 재료를 추가하십시오.
  • 공간 절약, 선반 공간을 차지하지 않는 보틀
  • 긴 수명
  • 오토클레이브 불필요, 최적의 용해도
  • 먼지가 없는 작업 조건
백 장치에 사용할 수 있는 배지는 다음과 같습니다:
완충 펩톤 물(BPW)은 ISO 6579-1:2017을 준수하며, 박테리아 (특히 음식물로부터 병원균인 장내세균) 회수율을 높이기 위한 비선별 사전 농축 브로스입니다
Tryptic soy broth (TSB)는 Media Fill 테스트에 주로 사용됩니다
Fraser broth는 Listeria 종의 선별적인 농축에 사용됩니다.
Lactose broth는 대장균 검출을 위한 사전 테스트용으로 사용됩니다
MacConkey broth는 대장균의 검출과 측정에 사용됩니다.
Non selective pre-enrichment broth to increase recovery of bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae from foodstuffs. The culture medium complies with ISO 6579:2002.
The lab-blender bag contains 5,75 g of BPW to which 225 ml of sterile water and 25 g (or 25 ml) of sample material is added.
More media are available on request.
The following media are approved for the bag system:
Certifications: ISO, AFNOR, NMKL 등의 표준법에 따른 구성
Packaging: 요청 시 특수 제형 및 포장 형식으로 제공됩니다.
Product Family Options
Bags, irradiated, ready to use
  • 설명
    Sterile water to be added
    용량
    Pk
  • MediaBag, aluminium + paper foil, BPW
    225 ml/bag
    225 ml*
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, aluminium + paper foil, BPW
    225 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, aluminium + paper foil, BPW
    450 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, BPW
    1350 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, BPW, 1530 g/bag
    60 L/bag
    10
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • MediaBag, BPW, 1530 g/bag
    60 L/bag
    10
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • MediaBag, aluminium + paper foil, half Fraser broth
    45 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, aluminium + paper foil, half Fraser broth
    450 ml/bag
    50
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • MediaBag, aluminium + paper foil, half Fraser broth
    2250 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, aluminium + paper foil, half Fraser broth
    4500 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, aluminium + paper foil, Fraser broth
    225 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, aluminium + paper foil, skimmed milk
    225 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, aluminium + paper foil, skimmed milk
    3375 ml/bag
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • Skimmed milk food grade instant
    5 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, TSB, 500 g/bag
    500 ml/bag
    1
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • MediaBag, TSB, 600 g/bag
    600 ml/bag
    1
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • MediaBag, TSB, 4500 g/bag
    4500 ml/bag
    1
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • MediaBag, TSB, 5000 g/bag
    5000 ml/bag
    1
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • MediaBag, TSB, 6000 g/bag
    6000 ml/bag
    1
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • MediaBag, TSB, 9000 g/bag
    9000 ml/bag
    1
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • MediaBag, TSB, 11100 g/bag
    11000 ml/bag
    1
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Stand-up bags, irradiated, ready to use
  • 설명
    Sterile water to be added
    용량
    Pk
  • MediaBag, stand-up bag for BPW
    90 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, stand-up bag for BPW
    225 ml/bag
    225
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, stand-up bag for BPW
    450 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, stand-up bag for BPW
    900 ml/bag
    900 ml*
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, stand-up bag for BPW
    1125 ml/bag
    1125 ml*
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, stand-up bag for BPW
    2250 ml/bag
    2250 ml*
    50
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • MediaBag, stand-up bag for BPW
    2700 ml/bag
    2700
    50
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • MediaBag, stand-up bag for skimmed milk
    250 ml/bag
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • MediaBag, stand-up bag for half Fraser broth with supplement
    225 ml/bag
    225
    100
    1 * 100 items
    1 * 100 items
Aluminium stand-up bags with grip seal, irradiated, ready to use
  • 설명
    Sterile water to be added
    용량
    Pk
  • MediaBag, aluminium stand-up bag for BPW
    3000 ml/bag
    50
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • MediaBag, aluminium stand-up bag for BPW
    3375 ml/bag
    3375 ml*
    50
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • MediaBag, aluminium stand-up bag for BPW
    3375 ml/bag
    50
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • MediaBag, aluminium stand-up bag for BPW
    4000 ml/bag
    50
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • MediaBag, aluminium stand-up bag for BPW
    4500 ml/bag
    4500 ml*
    50
    1 * 50 items
    1 * 50 items
Large bags with 50 mm screw cap, irradiated, ready to use
  • 설명
    Sterile water to be added
    용량
    Pk
  • MediaBag B (big bag) BPW, 68,85 g
    2700 ml/bag
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • MediaBag B (big bag) BPW, 86,06 g
    3375 ml/bag
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • MediaBag B (big bag) BPW
    3600 ml/bag
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • MediaBag B (big bag) BPW
    4500 ml/bag
    4500 ml*
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • MediaBag B (big bag) BPW, double concentration
    4500 ml/bag
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • MediaBag B (big bag) BPW
    6750 ml/bag
    6750 ml*
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • MediaBag B (big bag) skimmed milk, 375 g
    3750 ml/bag
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • MediaBag B (big bag) BPW
    9000 ml/bag
    9000 ml*
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • MediaBag B (big bag) CCL for BPW
    4500 ml/bag
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • MediaBag B (big bag) CCL for BPW
    6750 ml/bag
    20
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • MediaBag F (fermenter)
    -
    50
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • MediaBag B (big bag) skimmed milk powder, 50 g
    3375 ml/bag
    15
    1 * 15 items
    1 * 15 items
Accessories
  •  
    설명
    Pk
  • MPC22004T
    Male connector
    1
    1 * 1 items
  •  
    설명
    For
    용량
  • 8000.05000
    Empty 5 L box for use with MediaBag W
    5000 ml
    5000
    1 * 10 items
  •  
    설명
    Pk
  • MPC17004T03
    Female connector