Orders LinkContactUsLinkComponent
보틀, 넓은 목, 직사각형/정사각형, 스크류 캡
보틀, 넓은 목, 직사각형/정사각형, 스크류 캡
보틀, 넓은 목, 직사각형/정사각형, 스크류 캡
Supplier:  VWR Collection
Certificates
보틀, 넓은 목, 직사각형/정사각형, 스크류 캡
보틀, 넓은 목, 직사각형/정사각형, 스크류 캡
6 Options Available Below
Product Details & Documents
HDPE.
  • 우수한 내화학성
  • 최대 +120 °C의 내열성
  • 누출 방지
샘플을 수집, 저장 및 운송하거나 액체 및 건조 물질을 저장합니다. 직사각형 또는 정사각형 베이스의 공간 절약형 디자인입니다. 2리터 및 4리터 병에는 통합 손잡이 디자인이 있습니다.
Product Family Options
Product Information
  • 용량
    Type
    Thread
    W×D×H
    Availability
    Price
  • 125
    Rectangular
    28-415
    38×59×97 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items
  • 250
    Rectangular
    38-415
    51,5×74,5×112 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items
  • 500
    Rectangular
    48-415
    64×99,5×114 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 items
    1 * 12 items
  • 1000
    Rectangular
    53-415
    67×127×180 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 items
    1 * 6 items
  • 2000
    Rectangular
    63-415
    96×150×237 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 4 items
    1 * 4 items
  • 4000
    Square
    100-415
    147×147×290 mm