ContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태, 가열 가능, Thermotech™
비커, 낮은 형태, 가열 가능, Thermotech™
제품 번호 213-0272
공급사:  VWR Collection
공급사 번호:
undefined
비커, 낮은 형태, 가열 가능, Thermotech™
제품 번호 213-0272
공급사:  VWR Collection
공급사 번호:
로그인 재고 확인
Select an Option
75 mm
Select an Option
250
Select an Option
94 mm
Select an Option
02
Select an Option
1
이 제품에 관하여
PTFE, 흰색 바탕에 검은색 PTFE 탄소 베이스
  • 완전히 불활성인 순수 PTFE 내부 표면
  • 찌그러짐 없이 270°C까지 가열 가능
  • 향상된 열 전달
순수 PTFE 본체와 단일 몰딩으로 특별히 제형화되고 안정된 PTFE 탄소 베이스의 고유한 조합을 특징으로 합니다
Frequently Bought Together