Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바 리트리버
마그네틱 스터러 바 리트리버
공급사:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바 리트리버
공급사:  VWR Collection
Certificates
마그네틱 스터러 바 리트리버
마그네틱 스터러 바 리트리버
4 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE 커버, 희토류 마그네틱 코어. 모든 종류의 용기에서 스터러 자석 제거용.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280°C)에서 사용하기에 적합
Product Family Options
제품 정보
  • 길이
    직경
    재고 여부
    Price
  • 150 mm
    10 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 250 mm
    10 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 350 mm
    10 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 450 mm
    10 mm