Orders LinkContactUsLinkComponent
스터러 막대 (Stirring rods)
스터러 막대 (Stirring rods)
공급사:   VWR Collection
스터러 막대 (Stirring rods)
공급사:  VWR Collection
Certificates
스터러 막대 (Stirring rods)
스터러 막대 (Stirring rods)
9 Options Available Below
Product Details & Documents
강철 코어가 있는 PTFE .
  • 불활성이고 긁히지 않으며 280°C까지 사용 가능
Product Family Options
제품 정보
  • Material
    직경
    길이
    재고 여부
    Price
  • PTFE/steel
    6 mm
    100 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • PTFE/steel
    8 mm
    100 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • PTFE/steel
    6 mm
    150 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • PTFE/steel
    6 mm
    200 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • PTFE/steel
    8 mm
    200 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • PTFE/steel
    6 mm
    250 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • PTFE/steel
    6 mm
    300 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • PTFE/steel
    6 mm
    350 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • PTFE/steel
    6 mm
    400 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items