VWR® Phosphate Buffered Saline (PBS), Low Phosphate, 10X
437117K
:
- 포장 유형:Bag-in-box
- Pk:10 L
- 설명:Phosphate buffered saline (PBS), low phosphate, 10X
조사된 PVS 농축액으로 희석 후 세포 세척에 사용하기 적합합니다.
- KCl 2,0 g/L
- NaCl 70,1 g/L
- Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
- NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
1X PBS 용액을 제조하기 위해 물 9 ml에 10X PBS 1 ml를 추가합니다.
pH (20 °C): 6,90 ~ 7,30