Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 생물학적 배양을 위한 통기성 레이온 필름 씰
VWR®, 생물학적 배양을 위한 통기성 레이온 필름 씰
VWR®, 생물학적 배양을 위한 통기성 레이온 필름 씰
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 생물학적 배양을 위한 통기성 레이온 필름 씰
VWR®, 생물학적 배양을 위한 통기성 레이온 필름 씰
3 Options Available Below
Product Details & Documents
세포 또는 박테리아 성장을 위해 가스 교환이 필요한 티슈 배양 플레이트, 바이오 블록 및 96 웰 플레이트용 139,7 µm 두께의 소수성 다공성 필름 (의료용 접착제 포함). 이 레이온 필름은 교차 오염, 유출 및 증발을 최소화합니다. 플레이트 가장자리 근처의 웰의 교환을 촉진하는 플레이트 덮개과 달리 모든 웰에 대해 균일한 공기 및 CO₂교환을 제공합니다. 멸균 제품은 훼손 방지 봉투 25 개로 포장됩니다.
  • 비독성, 높은 가스 투과성
  • 시료 회수를 위해 피펫 팁을 사용하여 관통 가능
  • −20 ~+80 °C의 온도에 권장
각 필름 L×D: 표준 크기 티슈 배양 플레이트용 142,9×82,6 mm.
Product Family Options
제품 정보
  • 광학 특성
    두께
    Sterile
    재고 여부
    Price
  • 391-1261
    레이온 필름
    레이온 필름
    Light blocking
    139,7 µm
    -
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 391-1262
    레이온 필름
    레이온 필름
    Light blocking
    139,7 µm
    +
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • VWRU60941-086
    레이온 필름
    레이온 필름
    Light blocking
    139,7 µm
    +
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items - ₩233,995
    ₩233,995
    1 * 50 items
       ₩233,995
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 플레이트 롤러
    플레이트 롤러
    391-1278