유출 흡수 과립제
Spillage absorption granules, typically 1 - 3,15 mm
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
이 거친 과립제는 사용하기 쉽고 유출된 액체에 적용하면 자체 중량의 최대 80%를 흡수합니다.
- 부피 밀도 50 g/100 ml
- 저점도 액체의 빠른 흡수
- 입자 크기가 일반적으로 1 ~ 3,15 mm로 먼지가 거의 발생하지 않음
- 체 분석 (>1,00 mm) 약 95%
- 체 분석 (>3,15 mm) 약 10%
과립제는 산, 알칼리, 기타 수용액 및 유기 액체를 흡수하는 데 적합합니다.
주의: 수은은 흡수되지 않습니다.
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색사양
- 설명:Spillage absorption granules, typically 1 - 3,15 mm
- Cat. No.:332377C
- M-Clarity quality level:MQ100