Orders LinkContactUsLinkComponent
긴 스템이 있는 깔때기
긴 스템이 있는 깔때기
공급사:   VWR Collection
긴 스템이 있는 깔때기
공급사:  VWR Collection
Certificates
긴 스템이 있는 깔때기
긴 스템이 있는 깔때기
5 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE, 흰색
  • 온도 저항: -200 ~ +280 °C
  • 화학적으로 완전히 불활성
  • 매우 매끄러운 태플론 처리 내부 마감
긴 스템이 있는 원뿔형 주입구
Product Family Options
제품 정보
  • 길이
    Stem length
    Stem O-Ø
    Funnel O-Ø
    재고 여부
    Price
  • 50 mm
    37
    8
    33 ±2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 85 mm
    45
    10
    52 ±2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 110 mm
    74
    12
    79 ±3 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 170 mm
    90
    14
    104 ±3 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 220 mm
    120
    16
    158 ±3 mm