Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Calibration Weights, Class M2
공급사:   VWR Collection
VWR®, Calibration Weights, Class M2
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Calibration Weights, Class M2
VWR®, Calibration Weights, Class M2
32 Options Available Below
Product Details & Documents
Test weights in either stainless steel or aluminium.
 : Supplied in a plastic box.
Product Family Options
Aluminium sheet weights with certificate, M2
제품 정보
  • Weight
    Tolerance
    재고 여부
    Price
  • 100 mg
    1,6
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 200 mg
    2,0
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500 mg
    2,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Stainless steel weights with certificate, M2
제품 정보
  • Weight
    Tolerance
    재고 여부
    Price
  • 1 g
    3
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 g
    4
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 g
    5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 g
    6
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 g
    8
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 g
    10
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 100 g
    16 
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 200 g
    30
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500 g
    75
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1 kg
    160
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 kg
    300
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 kg
    750
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 kg
    1600
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Aluminium sheet weights without certificate, M2
제품 정보
  • Weight
    Tolerance
    재고 여부
    Price
  • 100 mg
    1,6
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 200 mg
    2,0
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500 mg
    2,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Stainless steel weights without certificate, M2
제품 정보
  • Weight
    Tolerance
    재고 여부
    Price
  • 1 g
    3
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 g
    4
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 g
    5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 g
    6
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 g
    8
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 g
    10
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 100 g
    16 
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 200 g
    30
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 500 g
    75
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1 kg
    160
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 2 kg
    300
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 5 kg
    750
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 kg
    1600