적외선 온도계, Traceable®
−60…+500 °C, 2,0% or ±2,0, 0,1 °C, 178×38×76,2 mm, 170 g
제품 번호 620-2100
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 적외선 온도계는 모든 표면의 즉각적인 온도 판독값을 취합니다. 식품, 의약품, 전자, 안전 검사 및 모든 액체 또는 고체에 사용할 수 있습니다. 고유한 디자인으로 한 손으로 'point and shoot' 판독이 가능합니다. 레이저 조준 빔은 표적 표면을 정밀하게 조준할 수 있습니다.
- 시야: 11:1
- 버튼 터치로 백라이트
- 0.95의 고정 방사율
- 데이터 'HOLD' 기능, 자동 최대 기록, 전환 가능한 C/°F 기능, 배터리 부족 표시
- 자동 꺼짐 기능(15초 후) 비활성화 가능
Certifications: ISO/IEC 17035 준수.
납품 정보: AAA 배터리와 Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Documents
사양
- Range:−60…+500 °C
- 해상도:0,1 °C
- Weight:170 g
- W×D×H:178×38×76,2 mm
- Accuracy:2,0% or ±2,0