디지털 스냅인 온도계, Traceable
–50…+300 °C, ±1,0 (–20…+100), 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 스테인리스 강 (Lר: 70×3,5 mm), 189×12,7×38 mm
620-2097
스테인리스 스틸 프로브와 3m 케이블이 있는 손잡이가 있는 디지털 온도계입니다. 다용도 패널 장착 모듈은 제자리에 고정되거나 독립 실행형 장치로 사용할 수 있습니다.
- 읽기 쉬운 4자리 LCD
- 최대/최소 온도 메모리
- °F 또는 °C 단위로 판독 가능, 매초 업데이트
: Traceable 교정 인증서, 프로브, 케이블 및 배터리가 함께 제공됩니다.
- Range:–50…+300 °C
- 해상도:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- W×D×H:189×12,7×38 mm
- Accuracy:±1,0 (–20…+100)
- Probe:스테인리스 강 (Lר: 70×3,5 mm)