방수 온도계, Traceable®
–50…+280 °C, ±1,0, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, Stainless steel probe with piercing tip (Lר: 203×4,8 mm), 89×25,4×241 mm, 34 g
제품 번호 620-2091
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 피어싱 온도계는 저장, 냉동, 조리된 식품의 내부 온도를 측정할 수 있습니다. 토양, 양조, 식품 가공, 냉장 및 제약 분야에서 사용됩니다.
- 방수 구조로 실험실, 공장, 세척 구역 및 현장에서 사용 가능
- 1,5 m 높이에서 떨어지지 않도록 제작
- 매초 업데이트되는 판독값(°C/°F)
Certifications: 데이터를 검색하는 중입니다. 잠시 기다린 후 다시 자르거나 복사해 보세요.
Delivery information: 데이터를 검색하는 중입니다. 잠시 기다린 후 다시 자르거나 복사해 보세요.
Documents
620-2091
Images 360
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Product Literature
사양
- Range:–50…+280 °C
- 해상도:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- Weight:34 g
- W×D×H:89×25,4×241 mm
- Accuracy:±1,0
- Probe:Stainless steel probe with piercing tip (Lר: 203×4,8 mm)