충격 방지 온도계, Traceable® 플립 스틱
–50…+300 °C, ±0,3, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 접이식 스테인리스 강 프로브 (Lר: 114×3,5 mm), 280×16×38 mm, 60,5 g
제품 번호 620-2065
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
'flip to open' 온도계에는 어떤 각도로든 위치를 지정할 수 있는 프로브가 있습니다.
- 큰 숫자로 읽기 쉬운 대형 디스플레이
- 'HOLD' 기능
- 모든 기간 동안의 최대/최소 메모리 판독값
- 접으면 프로브가 보호되어 손목 스트랩이나 주머니에 온도계를 휴대할 수 있습니다
Certifications: ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
납품 정보: 배터리와 Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Documents
사양
- Range:–50…+300 °C
- 해상도:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- Weight:60,5 g
- W×D×H:280×16×38 mm
- Accuracy:±0,3
- Probe:접이식 스테인리스 강 프로브 (Lר: 114×3,5 mm)