Orders LinkContactUsLinkComponent
디지털 미니 온도계, Traceable
디지털 미니 온도계, Traceable
–50…+150 °C, ±1,0 (0…100); ±2,0, 0,1 (–20…+200) °C, 76×13×51 mm, 28,3 g
Catalog # 620-2055
Supplier:   VWR Collection
디지털 미니 온도계, Traceable
Catalog # 620-2055
Supplier:  VWR Collection
디지털 미니 온도계, Traceable
디지털 미니 온도계, Traceable
–50…+150 °C, ±1,0 (0…100); ±2,0, 0,1 (–20…+200) °C, 76×13×51 mm, 28,3 g
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
이 작고 강력한 온도계는 °F 및 °C 단위로 판독값을 표시합니다. 프로브는 액체, 공기/기체 및 반고체의 온도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 45cm 케이블이 있는 외부 스테인리스 스틸 프로브(Lר: 178×3,5 mm).
  • 대부분의 화학물질에 내성이 있는 스테인리스 스틸 프로브
  • 가지고 다닐 수 있는 명함 크기: 툴 키트, 서류 가방 또는 코트 주머니에 맞음
  • 3개의 스위치 작동: HOLD 기능, ON/OFF 버튼 및 °C/°F 간 전환
Delivery information: Traceable 교정 인증서와 1년 산화은 배터리가 함께 제공됩니다.
Specifications
  • Range:
    –50…+150 °C
  • 해상도:
    0,1 (–20…+200) °C
  • Weight:
    28,3 g
  • W×D×H:
    76×13×51 mm
  • Accuracy:
    ±1,0 (0…100); ±2,0