Orders LinkContactUsLinkComponent
고속 반응 디지털 온도계, Traceable®
고속 반응 디지털 온도계, Traceable®
–40…+250 °C, ±0,75% +1,0, 0,1 (–50…+199,9); 1,0 °C, 178×32×76 mm, 269,5 g
제품 번호 620-2049
공급사:   VWR Collection
고속 반응 디지털 온도계, Traceable®
제품 번호 620-2049
공급사:  VWR Collection
고속 반응 디지털 온도계, Traceable®
고속 반응 디지털 온도계, Traceable®
–40…+250 °C, ±0,75% +1,0, 0,1 (–50…+199,9); 1,0 °C, 178×32×76 mm, 269,5 g
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
이중 채널 온도계를 사용하면 두 개의 개별 프로브를 모니터링할 수 있습니다. 듀얼 디스플레이는 두 프로브의 온도 또는 한 개의 프로브의 온도와 두 프로브의 차이(T1-T2)를 동시에 표시합니다. 이 온도계는 모든 K 타입 열전쌍 프로브에 사용할 수 있습니다.
  • 직렬 컴퓨터 출력을 통해 컴퓨터 또는 데이터 로거에 연결하여 결과 캡쳐 및 저장 가능
  • 최대/최소 판독값을 불러오는 메모리
  • 현재 디스플레이를 정지시키는 'HOLD' 버튼
1,2m 케이블이 있는 2개의 빠른 응답 (<1초) 프로브.
Certifications: 교정은 ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
납품 정보: 프로브 3개, 9 볼트 배터리 및 Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
주의: 참고: 비드 프로브의 값은 유효합니다. 온도계는 별도로 주문해야 하는 적절한 프로브로 온도 (–50 to 1230 °C)를 측정할 수 있습니다.
사양
  • Range:
    –40…+250 °C
  • 해상도:
    0,1 (–50…+199,9); 1,0 °C
  • Weight:
    269,5 g
  • Seq:
    01
  • W×D×H:
    178×32×76 mm
  • Accuracy:
    ±0,75% +1,0
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    Range
    직경×길이
    재고 여부
    Price
  • 1,2m 코팅 케이블이 있는 K 형 고속 응답 프로브 4028
    1,2m 코팅 케이블이 있는 K 형 고속 응답 프로브 4028
    620-2012
    –40…+250 °C
    15×1219