Orders LinkContactUsLinkComponent
디지털 온도계, 2개의 채널, Traceable
–40…+250 °C, 0,3 % +0,1, 0,1/1,0 °C, 70×32×133,5 mm, 156 g
  620-2047
디지털 온도계, 2개의 채널, Traceable
  620-2047
디지털 온도계, 2개의 채널, Traceable
디지털 온도계, 2개의 채널, Traceable
–40…+250 °C, 0,3 % +0,1, 0,1/1,0 °C, 70×32×133,5 mm, 156 g
1 * 1 items
온도계는 사용자가 정확도를 높이기 위해 온도게를 특정 온도, 내부 교정 또는 특정 센서를 정확히 조정할 수 있도록 2개의 채널에 오목한 전면 패널 조정 가능한 오프셋을 제공합니다. 고무 처리된 케이스는 모든 날씨, 충격 및 가혹한 조건에서 사실상 환경 보호 도구입니다.
  • 프로브 1, 프로브 2의 온도 또는 이들 간의 차이(델타)를 표시하는 대형 LCD
  • °F 또는 °C 단위 판독
  • 달성된 가장 높은 측정값을 캡쳐하는 "MAX" 버튼
  • 디스플레이를 정지시켜 현재 측정값을 캡쳐하는 "HOLD" 버튼
  • 1초 이내에 온도 변화를 나타내는 두개의 프로브
  • 120 mm 케이블이 있는 교체 가능한 K 타입 비드 프로브 2개
Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1, and 9001.
 : ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
 : 포함된 프로브의 값은 유효합니다. 온도계는 별도로 주문해야 하는 적절한 프로브로 온도(–200…+1370 °C)를 측정할 수 있습니다.
 : 두개의 프로브, Velcro 손목 스트랩, 내부 스탠드 및 추적 가능한 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
  • Range:
    –40…+250 °C
  • 해상도:
    0,1/1,0 °C
  • Weight:
    156 g
  • W×D×H:
    70×32×133,5 mm
  • Accuracy:
    0,3 % +0,1