3중 디스플레이 온도계, Traceable
–40…+80 °C, ±1,5, 0,5 °C, 90,4×24×90,4 mm, 99 g
620-2032
이 디지털 온도계는 용액 및 실내 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다. 최대값 및 최소값이 발생한 시간과 날짜를 보여줍니다.
- 물 속에서도 정확한 센서 및 케이블
- 최대/최소(프로브) 및 주변 온도
- 쉬운 프로브 배치를 위한 wire-mounting 브래킷
1,8 m 케이블이 있는 내부 주변 센서 및 외부 프로브 센서 (Lר: 38×4,7 mm).
: ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
: 프로브, 벤치용 플립 오픈 스탠드, 벽 장착용 슬롯, 표면에 부착할 수 있는 VELCRO®, Traceable® 교정 인증서 및 1년 연속 모니터링을 위한 AAA 배터리가 함께 제공됩니다.
- Range:–40…+80 °C
- 해상도:0,5 °C
- Weight:99 g
- Seq:01
- W×D×H:90,4×24×90,4 mm
- Accuracy:±1,5