Orders LinkContactUsLinkComponent
디지털 다이얼 온도계, Traceable
디지털 다이얼 온도계, Traceable
공급사:   VWR Collection
디지털 다이얼 온도계, Traceable
공급사:  VWR Collection
Certificates
디지털 다이얼 온도계, Traceable
디지털 다이얼 온도계, Traceable
3 Options Available Below
Product Details & Documents
이 온도계는 수은 온도계보다 안전합니다. 매끄러운 프로브(620-2024)는 피어싱 팁 덕분에 점성 용액 및 반고체에 적합합니다.
  • 매초 업데이트되는 판독값
  • 읽기 쉬운 밝은 대형 LCD
  • 표면 측정용 금속 디스크(Ø: 12,7 mm)가 있는 620-2082
스테인리스 스틸 프로브 (Lר: 133×3,8 mm).
납품 정보: 산화은 배터리와 추적가능 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Product Family Options
제품 정보
  • Range
    Accuracy
    해상도
    Probe
    길이
    직경
    W×D×H
    Weight
    재고 여부
    Price
  • –50…+150 °C
    ±1,0
    0,1 (–20…+150); 1,0 °C
    For surfaces
    165 mm
    29 mm
    Lר: 165×29 mm
    28 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • –50…+150 °C
    ±1,0
    0,1 (–20…+150); 1,0 °C
    For viscous solutions
    165 mm
    29 mm
    Lר: 165×29 mm
    28 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • –50…+150 °C
    ±0,3
    0,1 (–20…+150); 1,0 °C
    For viscous solutions
    165 mm
    29 mm
    Lר: 165×29 mm
    28 g