클린룸 일회용 고글
Cleanroom, sterile, anti-fog, anti-scratch, Clear PC, Transparent
제품 번호 111-0615
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
가벼운 프레임, 간접 환기, 보풀 없는 라텍스 프리 헤드밴드가 있는 멸균된 일회용 고글 .
- 김서림 및 스크래치 방지 코팅된 강화 PC 렌즈
- 실리콘 고무 스트랩이 있는 가벼운 PVC 프레임으로 편안함 제공
- 에틸렌 옥사이드(EtO) 멸균 및 ISO 11135-1-2007에 따라 완전히 검증됨
ISO 클래스 4 및 EU GMP A/B 등급의 중요한 환경에 권장됩니다.
Certifications: EN 166:2001, Optical Class 1.
포장: Nextech에서 클린룸에 대한 ISO 클래스 4 인증. Tyvek™ PE 백당 1개로 포장됩니다.
사양
- Type:Cleanroom, sterile, anti-fog, anti-scratch
- Colour:Transparent
- Lenses:Clear PC