Sodium hydroxide ≥97%, pellets ACS
공급사: VWR Chemicals
이 제품에 관하여
동의어: Caustic soda
- CAS Number:1310-73-2
- 화학식:NaOH
- MDL 번호:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- 머크 색인:14,08627
- 끓는점:1390 °C (1013 hPa)
- 용융점:323 °C
- 밀도:2,13 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
3 Options Available Below
Product Details & Documents
동의어: Caustic soda
- CAS Number:1310-73-2
- 화학식:NaOH
- MDL 번호:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- 머크 색인:14,08627
- 끓는점:1390 °C (1013 hPa)
- 용융점:323 °C
- 밀도:2,13 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Specifications for Product Family
사양 테스트 결과
- Calcium:<0.005%
- Chloride:≤0.005%
- Heavy metals:≤0.002%
- Iron:≤0.001%
- Magnesium:≤0.002%
- Mercury:≤0.1 ppm
- Nickel:≤0.001%
- Nitrogen compounds:≤0.001%
- Phosphate:≤0.001%
- Potassium:≤0.02%
- Purity:≥97%
- Sodium carbonate:≤1%
- Sulphate:≤0.003%
Product Family Options
제품 정보
- 포장 유형Pk재고 여부Price