Orders LinkContactUsLinkComponent
Water, purified, sterile
Glass bottle, 90 ml vials, 10
제품 번호 AX021376
공급사:   VWR Chemicals
Water, purified, sterile
제품 번호 AX021376
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  7732-18-5
Water, purified, sterile
Water, purified, sterile
Glass bottle, 90 ml vials, 10
Jump to:
CAS Number:  7732-18-5
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents
동의어:  Hydrogen oxide
  • CAS Number:7732-18-5
  • 화학식:H₂O
  • MDL 번호:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • 머크 색인:13,10098
  • 끓는점:100 °C (1013 hPa)
  • 용융점:0 °C
  • 밀도:1 g/cm³ (4 °C)
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:231-791-2
  • UN:0000
사양
사양 테스트 결과
  • Aspect:
    Limpid
  • Volume (ml):
    90 ± 1,8 ml
  • Membrane filtration according to PE 2.6.1:
    Sterile after 14 days (Incubation 20-25°C & 30-35°C)
사양
  • 포장 유형:
    Glass bottle
  • Pk:
    10
  • Pk Info:
    90 ml vials
사양