MX 온도 컨트롤러가 있는 대장균 수조
MX28C135, RT* +10... 135, ±0,07, 1,1 kW, 28 L, 328×300×210, 546×353×457 mm
제품 번호 462-0214
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
사용자 친화적인 MX 온도 컨트롤러가 있는 스테인리스 스틸 수조에는 3개의 제어 버튼과 화면 프롬프트가 있습니다. 미생물 배양 배지를 위해 특별히 설계되었습니다. 내화학성 DuroTop™ 제작된 컨트롤러 브리지를 쉽게 제거하여 세척 할 수 있습니다. 수조에는 옵션인 냉각 코일용 덮개가 있는 주입구가 있어 주변 온도와 가까운 설정점에 적합합니다.
- 알람 또는 오류 아이콘과 영어 프롬프트 및 메뉴가 있는 대형 EasyView™ LCD 디스플레이
- 사용자 조정 가능한 고온 및 저온 한계점 또는 액체 레벨 경보
- 단일 속도 압력 펌프
- 통합 펌프 및 히터 코일 보호
- 단일 포인트 교정
DIN 12876-1, 안전 등급 I 준수.
최대 펌프 용량:
11,9 L/min, 120mbar.
* RT = 주변
: 경첩이 달린 투명한 수조 커버가 함께 제공됩니다.
사양
- Heating capacity:1,1 kW
- 온도 범위:RT* +10... 135
- 용량:28 L
- W×D×H:546×353×457 mm
- Bath W×D×H:328×300×210
- Temp. stability:±0,07
- Type:MX28C135
Accessories
제품 정보
- 제품 번호For재고 여부Price
- Cooling coilCooling coil462-0279Use with VWR baths, 462-0207, 462-0208, 462-0212, 462-0213 and 462-0214Log in 재고 확인1 * 1 items