Orders LinkContactUsLinkComponent
수조 및 덮개, 스테인리스 스틸, MX 온도 컨트롤러 포함
공급사:   VWR Collection
수조 및 덮개, 스테인리스 스틸, MX 온도 컨트롤러 포함
공급사:  VWR Collection
Certificates
수조 및 덮개, 스테인리스 스틸, MX 온도 컨트롤러 포함
3 Options Available Below
Product Details & Documents
사용자 친화적인 MX 온도 컨트롤러가 있는 스테인리스 스틸 수조에는 3개의 제어 버튼과 화면 프롬프트가 있습니다.
  • 알람 또는 오류 아이콘과 영어 프롬프트 및 메뉴가 있는 대형 EasyView™ LCD 디스플레이
  • 사용자 조정 가능한 고온 및 저온 한계점 또는 액체 레벨 경보
  • 단일 속도 압력 펌프
  • 통합 펌프 및 히터 코일 보호
  • 단일 포인트 교정
최대 펌프 용량:
11,9 L/min, 120mbar
RT = Ambient
편리한 슬라이드 제어로 유량을 쉽게 조정할 수 있습니다. 수조는 외부 순환에 사용할 수 있으며 내화학성 DuraTop™으로 만들어진 컨트롤러 브리지를 쉽게 분리하여 탱크를 청소를 할 수 있습니다.
10 L 및 20 L 모델에는 옵션으로 냉각 코일용 덮개가 있는 주입구가 있어 주변 온도와 가까운 설정점에 적합합니다.
 : DIN 12876-1, 안전 등급 I 준수
 : 배스 커버가 함께 제공됩니다.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 462-0211
  • 462-0212
  • 462-0213
  • Model:
  • MX06S135
  • MX10S135
  • MX20S135
  • Capacity:
  • 6 L
  • 10 L
  • 20 L
  • Temperature range:
  • RT* +10...135 °C
  • RT* +10...135 °C
  • RT* +10...135 °C
  • Temperature stability:
  • ±0,07 °C
  • ±0,07 °C
  • ±0,07 °C
  • Heating capacity:
  • 1,1 kW
  • 1,1 kW
  • 1,1 kW
  • Int. W×D×H:
  • 110×100×152 mm
  • 255×99×152 mm
  • 228×264×152 mm
  • Ext. W×D×H:
  • 206×340×406 mm
  • 342×353×406 mm
  • 342×531×406 mm
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Type
    재고 여부
    Price
  • MX06S135
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    462-0211
    Model
    MX06S135
    Capacity
    6 L
    Temperature range
    RT* +10...135 °C
    Temperature stability
    ±0,07 °C
    Heating capacity
    1,1 kW
    Int. W×D×H
    110×100×152 mm
    Ext. W×D×H
    206×340×406 mm
  • MX10S135
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    462-0212
    Model
    MX10S135
    Capacity
    10 L
    Temperature range
    RT* +10...135 °C
    Temperature stability
    ±0,07 °C
    Heating capacity
    1,1 kW
    Int. W×D×H
    255×99×152 mm
    Ext. W×D×H
    342×353×406 mm
  • MX20S135
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    462-0213
    Model
    MX20S135
    Capacity
    20 L
    Temperature range
    RT* +10...135 °C
    Temperature stability
    ±0,07 °C
    Heating capacity
    1,1 kW
    Int. W×D×H
    228×264×152 mm
    Ext. W×D×H
    342×531×406 mm
Cooling coil
제품 정보
  • 제품 번호
    For
    설명
    재고 여부
    Price
  • Use with VWR baths, 462-0207, 462-0208, 462-0212, 462-0213 and 462-0214
    Cooling coil
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Spare lids
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    For
    재고 여부
    Price
  • Replacement lid for VWR open bath systems
    Stainless steel baths with 20 l capacity (462-0213)
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    For
    재고 여부
    Price
  • Replacement lid for VWR open bath systems
    Stainless steel baths with 10 l capacity (462-0212)
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
제품 정보
  • 제품 번호
    설명
    For
    재고 여부
    Price
  • Replacement lid for VWR open bath systems
    Stainless steel baths with 6 l capacity (462-0211)
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    For tube Ø
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel test tube rack, holds maximum of 30 tubes. 10 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack, 20 litre stainlees steel baths 2, and 28 litre stainless steel baths 3 racks
    Stainless steel test tube rack, holds maximum of 30 tubes. 10 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack, 20 litre stainlees steel baths 2, and 28 litre stainless steel baths 3 racks
    462-0294
    10 - 13 mm
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    For tube Ø
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel test tube rack, holds maximum of 15 tubes. 6 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack
    Stainless steel test tube rack, holds maximum of 15 tubes. 6 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack
    462-0293
    14 - 18 mm
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    For tube Ø
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel test tube rack, holds maximum of 15 tubes. 6 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack
    Stainless steel test tube rack, holds maximum of 15 tubes. 6 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack
    462-0292
    10 - 13 mm
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    For tube Ø
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel test tube rack, holds maximum of 30 tubes. 10 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack, 20 litre stainlees steel baths 2, and 28 litre stainless steel baths 3 racks
    Stainless steel test tube rack, holds maximum of 30 tubes. 10 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack, 20 litre stainlees steel baths 2, and 28 litre stainless steel baths 3 racks
    462-0295
    14 - 8 mm