ContactUsLinkComponent
Toluene ≥99%, GPR RECTAPUR® for pathology
인화성
건강
자극성
Toluene ≥99%, GPR RECTAPUR® for pathology
제품 번호 28684.364
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
undefined
인화성
건강
자극성
Toluene ≥99%, GPR RECTAPUR® for pathology
제품 번호 28684.364
공급사:  VWR Chemicals
CAS 번호:  
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle, fluorinated
  • Pk:
    5 L
  • Seq:
    5190
사양
사양 테스트 결과
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Boiling point:
    109 - 112 °C
  • Density (20/4):
    0.865 - 0.868
  • Benzene:
    Max. 0.02 %
  • Evaporation residue:
    Max. 50 ppm
사양 테스트 결과
이 제품에 관하여
CAS 번호:108-88-3
 :
화학식:C₆H₅CH₃
MDL 번호:MFCD00008512
 :92.14 g/mol
머크 색인:13,09607
끓는점:110,6 °C (1013 hPa)
용융점:–95 °C
밀도:0,867 g/cm³ (20 °C)
인화점:4 °C
보관 온도:Ambient
EINECS:203-625-9
UN:1294
ADR:3,II
REACH:01-2119471310-51
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07