Toluene, GPR RECTAPUR® low in sulphur
제품 번호 304547S
공급사: VWR Chemicals
CAS 번호:
사양
- 포장 유형:Glass bottle
- Pk:2,5 L
- Seq:5096
사양
이 제품에 관하여
:
:92.14 g/mol
머크 색인:13,09607
끓는점:110,6 °C (1013 hPa)
용융점:–95 °C
밀도:0,867 g/cm³ (20 °C)
인화점:4 °C
보관 온도:Ambient
EINECS:203-625-9
UN:1294
ADR:3,II
REACH:05-2114615130-69
:GHS02
:GHS08
:GHS07
CAS 번호:108-88-3
화학식:C₆H₅CH₃
MDL 번호:MFCD00008512