필터 팁
Bevel Point, graduated, 1 - 100 µl, +, +, 49,66 mm, 10 racks, 96 each
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
모든 팁은 고품질의 100% 순수 의료 등급 PP로 만들어집니다. 최고 품질의 몰드로 제작된 이 팁은 더 높은 기준을 요구하는 작업이 있을 때마다 사용할 수 있습니다. 모든 제품은 내독소 (발연원) 오염 테스트를 거쳐 USP 결과를 인증 받았습니다. 레진은 금속 오염에 대해 사전 테스트를 거쳤습니다. 인증서는 모든 결과에 대해 로트 번호별로 파일에 있습니다.
- 더 넓은 씰을 통해 기존 피펫과 새 피펫에 누출 없이 쉽고 일관되게 밀봉합니다
- 검출 가능한 human DNA, DNase/RNase, ATP, 내독소 및 중금속이 없음을 보장합니다
사양
- CE-IVD:+
- Packed:10 racks, 96 each
- Sterile:+
- 용량:1 - 100 µl
- 길이:49,66 mm
- Seq:34
- Tip style:Bevel Point, graduated
- Cat. No.:732-1102
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging