피펫 팁
Product Details & Documents
이 팁은 고품질 100% 순수 의료 등급 PP로 만들어졌습니다. 최고 품질의 몰드로 만들어진 이 팁은 더 높은 기준이 필요한 작업에 사용할 수 있습니다.
- 버진 레진을 기반으로 한 지속 가능한 디자인
- 넓은 밀봉으로 팁이 누출 없이 쉽고 일관되게 밀봉됨
- 검출 가능한 DNA, DNase/RNase, 내독소 및 중금속 없음 보장
- 내독소(발연원) 오염 테스트
- 금속 오염에 대해 사전 테스트를 거친 레진
- 눈금이 있는 팁만 해당: 눈금을 통해 피펫팅 정확도를 육안으로 확인 가능
- 인증서는 모든 테스트 결과에 대해 로트 번호별로 파일에 있습니다
품목(피펫 팁과 상자)은 15psi 에서 최대 20분 동안 122 °C에서 오토클레이브 할 수 있습니다.
매크로 팁 (1~5 및 5~10ml)은 복합 랙(섬유 상자)으로 제공됩니다. 이 랙은 오토클레이브가 불가능합니다. 멸균 팁의 경우, 멸균 버전을 주문하십시오.
참고: 스팀 사이클을 사용해야 합니다. 항상 공기중에서 건조 시키십시오. 장시간 가열하면 플라스틱이 변형될 수 잇으므로 건식 사이클이나 글래스류 사이클을 사용하지 마십시오.
팁 유형:
Bevel Point:경사진 부분이 있는 피펫 팁은 유체를 덜 유지하도록 설계되었으며 다양한 절차에 적합합니다.
UltraFine:UltraFine 포인트가 있는 피펫 팁은 끝이 비스듬하지 않고 매우 유연한 얇은 부분이 특징입니다. 이것은 팁에서 마지막 소량의 시료를 분주하는 데 도움이 됩니다.
FlexTop: 이러한 궁극적인 팁은 다른 팁과 달리 피펫 배럴에 따라 독특하게 얇고 유연한 상단을 특징으로 합니다. 이 설계는 반복성 긴장 장애의 위험성을 제거하는 데 도움이 되고 대부분의 피펫에 장착 및 배출할 수 있게 합니다.
넓은 구멍:매우 넓은 입구로 대식세포 또는 끈적끈적한 DNA 물질을 피펫팅할 수 있습니다. 비스듬한 끝은 점성 용액에서 캐리오버를 제거하는 데 도움이 됩니다.
Packaging options:
Bulk: 팁은 재밀봉 가능한 PE 백 (팁 1000개) 또는 골판지 용기안의 큰 백 (팁 10000개)에 제공됩니다. 팁을 장시간 보관할 계획이거나 뒤틀림이 우려되는 경우에는 이 포장 옵션을 권장하지 않습니다.
랙 (랙 당 96 + 192 팁): 이 랙은 매끄럽고 둥근 모서리를 가지고 있으며, 무거운 후크 경첩과 장갑이 끼지 않는 인체공학적 스냅 걸쇠가 있습니다. 오토클레이브를 여러 번 할 수 있을 만큼 강력합니다. 별도의 랙 인서트에는 경사진 상단과 다충 채널 피펫팅을 위한 매우 견고한 표면이 포함되어 있습니다.
스택 랙: 이 고품질 랙은 사용자가 조립해야 합니다. 랙에 리필을 완전히 끼어넣기만 하면 됩니다. 팁과 접촉하지 않기 대문에, 손이나 라텍스 장갑의 오염을 걱정할 필요가 없습니다. 이 스택은 매우 안정적이므로 스택에서 직접 멀티 채널 피펫으로 피펫을 사용할 수 있습니다.
스택 랙 리필: 이 리필은 스택 랙의 슬림한 버전입니다. 깔끔하게 포장되어 있고, 이미 가지고 있는 랙을 다시 채울 수 있습니다.
Next Generation 리필: Next Generation 리필 시스템은 VWR 및 기타 브랜드의 피펫 팁 랙을 리필합니다. 탄소 배출량이 적기 때문에 실험실의 폐기물 감소에 적합한 솔루션입니다. 사용자는 팁 랙을 리필하기 위해 장갑이 필요하지 않습니다.- Next Generation은 사용자가 새로운 팁을 만질 필요없이 랙을 리필합니다. 작은 설치 공간은 포장까지 확대되며, 재밀폐 가능한 상자로 복잡한 실험실에서 보관 공간을 최대화하는 데 도움이 됩니다.
개별 포장: 팁은 열 밀봉된 PE 백에 개별 포장됩니다. 팁은 방사선으로 멸균되었습니다.
사양
- Packed:6 racks, 96 each
- Sterile:+
- 용량:100 - 1000 µl
- 길이:75,95 mm
- Seq:130
- Tip style:UltraFine