Orders LinkContactUsLinkComponent
유리 섬유 필터
유리 섬유 필터
유리 섬유 필터
공급사:  VWR Collection
Certificates
유리 섬유 필터
41 Options Available Below
Product Details & Documents
바인더가 없는 유리 섬유 필터는 빠른 유속, 높은 로딩 용량, 광범위한 내열성 및 우수한 침전물 보유력이 특징입니다.
Grade 691: 섬광 계수에 의한 약한 베타 방사체의 방사면역 측정 및 침전된 단백질, 세포 및 세포 잔해의 여과에 적합합니다. 또한 공기 중 미립자의 중량 측정 및 대기 오염 모니터링에 사용합니다.
Grade 692: 산업 폐수 내 부유 물질의 여과 및 멤브레인용 사전 필터로 사용하는 것이 좋습니다.
Grade 693: 폐수 및 물의 부유 물질의 정화 및 모니터링에 사용되며, 해양화학에서 해수 내 미립자 성분을 여과하는데 사용되며 생화학에서는 방사성 면역 분석 절차 및 결합체 분석에서 세포 수확을 위해 사용됩니다.
Grade 696: 대기 오염 또는 물의 여과 및 모니터링, 세포 수확에 사용됩니다.
Grade 698: 다른 유리 섬유 등급보다 더 작은 입자에 대한 입자 보유 효율이 높기 때문에, 698 등급은 단백질 용액의 정화, HPLC 이전의 액체 여과 및 중요한 용도에 쓰입니다.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 516-0858
  • 516-0859
  • VWRU28297-978
  • 516-0860
  • 516-0861
  • VWRU28333-129
  • 516-0862
  • 516-0863
  • 516-0864
  • VWRU28297-289
  • 516-0865
  • 516-0866
  • 516-0867
  • 516-0881
  • 516-0882
  • 516-0883
  • 516-0884
  • 516-0885
  • 516-0886
  • 516-0868
  • 516-0887
  • 516-0869
  • 516-0870
  • 516-0871
  • 516-0872
  • 516-0888
  • 516-0889
  • 516-0890
  • 516-0873
  • 516-0874
  • 516-0875
  • 516-0876
  • 516-0877
  • 516-0878
  • 516-0879
  • 516-0343
  • 516-0344
  • 516-0345
  • 516-0346
  • 516-0347
  • 516-0348
  • Grade:
  • 691
  • 691
  • 691
  • 691
  • 691
  • 691
  • 691
  • 691
  • 691
  • 691
  • 691
  • 691
  • 691
  • 692
  • 692
  • 692
  • 692
  • 692
  • 693
  • 693
  • 693
  • 693
  • 693
  • 693
  • 693
  • 693
  • 693
  • 693
  • 696
  • 696
  • 696
  • 696
  • 696
  • 696
  • 696
  • 698
  • 698
  • 698
  • 698
  • 698
  • 698
  • Weight:
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 143 g/m²
  • 143 g/m²
  • 143 g/m²
  • 143 g/m²
  • 143 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • Thickness:
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,28 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • Particle retention:
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,6 µm
  • 1,0 µm
  • 1,0 µm
  • 1,0 µm
  • 1,0 µm
  • 1,0 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • Filtration speed:
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 60 s (Herzberg)
  • 310 s (Herzberg)
  • 310 s (Herzberg)
  • 310 s (Herzberg)
  • 310 s (Herzberg)
  • 310 s (Herzberg)
  • 310 s (Herzberg)
  • Dry burst strength:
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 1,75 psi
  • 7 psi
  • 7 psi
  • 7 psi
  • 7 psi
  • 7 psi
  • 2,2 psi
  • 2,2 psi
  • 2,2 psi
  • 2,2 psi
  • 2,2 psi
  • 2,2 psi
  • 2,2 psi
  • 2,2 psi
  • 2,2 psi
  • 2,2 psi
  • 2,5 psi
  • 2,5 psi
  • 2,5 psi
  • 2,5 psi
  • 2,5 psi
  • 2,5 psi
  • 2,5 psi
  • 5 psi
  • 5 psi
  • 5 psi
  • 5 psi
  • 5 psi
  • 5 psi
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Grade
    크기
    재고 여부
    Price
  • 691
    21
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0858
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    24
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0859
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    24
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩38,987
    ₩38,987
    1 * 100 items
       ₩38,987
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU28297-978
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    42,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0860
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    47
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0861
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    47
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩51,869
    ₩51,869
    1 * 100 items
       ₩51,869
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU28333-129
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    55
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0862
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    70
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0863
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    90
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0864
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    90
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩118,732
    ₩118,732
    1 * 100 items
       ₩118,732
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU28297-289
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    110
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0865
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    125
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0866
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 691
    150
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0867
    Grade
    691
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,6 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    1,75 psi
  • 692
    24
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0881
    Grade
    692
    Weight
    143 g/m²
    Thickness
    0,7 mm
    Particle retention
    1,0 µm
    Filtration speed
    200 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    7 psi
  • 692
    47
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0882
    Grade
    692
    Weight
    143 g/m²
    Thickness
    0,7 mm
    Particle retention
    1,0 µm
    Filtration speed
    200 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    7 psi
  • 692
    55
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0883
    Grade
    692
    Weight
    143 g/m²
    Thickness
    0,7 mm
    Particle retention
    1,0 µm
    Filtration speed
    200 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    7 psi
  • 692
    70
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0884
    Grade
    692
    Weight
    143 g/m²
    Thickness
    0,7 mm
    Particle retention
    1,0 µm
    Filtration speed
    200 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    7 psi
  • 692
    90
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0885
    Grade
    692
    Weight
    143 g/m²
    Thickness
    0,7 mm
    Particle retention
    1,0 µm
    Filtration speed
    200 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    7 psi
  • 693
    21
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0886
    Grade
    693
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,2 µm
    Filtration speed
    100 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,2 psi
  • 693
    24
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0868
    Grade
    693
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,2 µm
    Filtration speed
    100 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,2 psi
  • 693
    42,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0887
    Grade
    693
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,2 µm
    Filtration speed
    100 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,2 psi
  • 693
    47
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0869
    Grade
    693
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,2 µm
    Filtration speed
    100 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,2 psi
  • 693
    55
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0870
    Grade
    693
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,2 µm
    Filtration speed
    100 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,2 psi
  • 693
    70
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0871
    Grade
    693
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,2 µm
    Filtration speed
    100 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,2 psi
  • 693
    90
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0872
    Grade
    693
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,2 µm
    Filtration speed
    100 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,2 psi
  • 693
    110
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0888
    Grade
    693
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,2 µm
    Filtration speed
    100 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,2 psi
  • 693
    125
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0889
    Grade
    693
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,2 µm
    Filtration speed
    100 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,2 psi
  • 693
    150
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0890
    Grade
    693
    Weight
    52 g/m²
    Thickness
    0,26 mm
    Particle retention
    1,2 µm
    Filtration speed
    100 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,2 psi
  • 696
    24
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0873
    Grade
    696
    Weight
    65 g/m²
    Thickness
    0,28 mm
    Particle retention
    1,5 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,5 psi
  • 696
    42,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0874
    Grade
    696
    Weight
    65 g/m²
    Thickness
    0,28 mm
    Particle retention
    1,5 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,5 psi
  • 696
    47
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0875
    Grade
    696
    Weight
    65 g/m²
    Thickness
    0,28 mm
    Particle retention
    1,5 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,5 psi
  • 696
    55
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0876
    Grade
    696
    Weight
    65 g/m²
    Thickness
    0,28 mm
    Particle retention
    1,5 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,5 psi
  • 696
    90
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0877
    Grade
    696
    Weight
    65 g/m²
    Thickness
    0,28 mm
    Particle retention
    1,5 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,5 psi
  • 696
    110
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0878
    Grade
    696
    Weight
    65 g/m²
    Thickness
    0,28 mm
    Particle retention
    1,5 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,5 psi
  • 696
    125
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0879
    Grade
    696
    Weight
    65 g/m²
    Thickness
    0,28 mm
    Particle retention
    1,5 µm
    Filtration speed
    60 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    2,5 psi
  • 698
    25
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0343
    Grade
    698
    Weight
    75 g/m²
    Thickness
    0,45 mm
    Particle retention
    0,7 µm
    Filtration speed
    310 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    5 psi
  • 698
    42,5
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0344
    Grade
    698
    Weight
    75 g/m²
    Thickness
    0,45 mm
    Particle retention
    0,7 µm
    Filtration speed
    310 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    5 psi
  • 698
    47
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0345
    Grade
    698
    Weight
    75 g/m²
    Thickness
    0,45 mm
    Particle retention
    0,7 µm
    Filtration speed
    310 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    5 psi
  • 698
    55
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0346
    Grade
    698
    Weight
    75 g/m²
    Thickness
    0,45 mm
    Particle retention
    0,7 µm
    Filtration speed
    310 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    5 psi
  • 698
    70
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0347
    Grade
    698
    Weight
    75 g/m²
    Thickness
    0,45 mm
    Particle retention
    0,7 µm
    Filtration speed
    310 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    5 psi
  • 698
    90
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 items
    1 * 25 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0348
    Grade
    698
    Weight
    75 g/m²
    Thickness
    0,45 mm
    Particle retention
    0,7 µm
    Filtration speed
    310 s (Herzberg)
    Dry burst strength
    5 psi