전도도 표준 솔루션
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
이 제품에 관하여
전기화학적 분석에 필요한 모든 요구사항을 충족하기 위한 1,3 ~ 500000 µs 범위의 값을 가진 인증된 제어 표준의 전체 범위.
- ±1% 정확성
- NIST로 추적가능하며, Ph. Eur. 및 USP 요구 사항 충족
- ISO 17025에 대한 INAB 인증 테스트 방법을 사용
표준 값 (25 °C)
셀 상수를 결정하는 데 사용 - 관련 셀 디자인에 대해서는 기기 제조업체의 권장 사항을 참조하십시오.
프리미엄 값 (25 °C)
이 표준값은 측정 시스템 (기기, 프로브 및 작업자)이 관심 영역(예: 제약 부문에서 사용되는 저전도 용수의 경우 20 μs/cm, 환경 샘플의 경우 100000 μs/cm)의 샘플 값을 정확하게 감지하는 지 확인하기 위한 것입니다.
27 Options Available Below
Product Details & Documents
전기화학적 분석에 필요한 모든 요구사항을 충족하기 위한 1,3 ~ 500000 µs 범위의 값을 가진 인증된 제어 표준의 전체 범위.
- ±1% 정확성
- NIST로 추적가능하며, Ph. Eur. 및 USP 요구 사항 충족
- ISO 17025에 대한 INAB 인증 테스트 방법을 사용
표준 값 (25 °C)
셀 상수를 결정하는 데 사용 - 관련 셀 디자인에 대해서는 기기 제조업체의 권장 사항을 참조하십시오.
프리미엄 값 (25 °C)
이 표준값은 측정 시스템 (기기, 프로브 및 작업자)이 관심 영역(예: 제약 부문에서 사용되는 저전도 용수의 경우 20 μs/cm, 환경 샘플의 경우 100000 μs/cm)의 샘플 값을 정확하게 감지하는 지 확인하기 위한 것입니다.
Product Family Options
Standard values (25 °C)
제품 정보
- Reference temperature포장 유형Pk재고 여부Price
- 84131.180Conductivity standard 84 µS/cm
- 84131.260Conductivity standard 84 µS/cm
- 84132.260Conductivity standard 147 µS/cm
- 84135.180Conductivity standard 1413 µS/cm
- 84135.260Conductivity standard 1413 µS/cm
- 84135.290Conductivity standard 1413 µS/cm
- 84136.180Conductivity standard 12880 µS/cm
- 84136.260Conductivity standard 12880 µS/cm
- 84136.290Conductivity standard 12880 µS/cm
Premium values (25 °C)
제품 정보
- Reference temperature포장 유형Pk재고 여부Price
- 84134.230Conductivity standard 1,3 µS/cm
- 84133.260Conductivity standard 5 µS/cm
- 84137.260Premium conductivity standard 10 µS/cm
- 84107.260Premium conductivity standard 15 µS/cm
- 84140.260Premium conductivity standard 20 µS/cm
- 84143.260Premium conductivity standard 50 µS/cm
- 84139.260Premium conductivity standard 100 µS/cm
- 84145.260Premium conductivity standard 200 µS/cm
- 84138.260Premium conductivity standard 500 µS/cm
- 84141.260Premium conductivity standard 1000 µS/cm
- 84146.260Premium conductivity standard 10000 µS/cm
- 84149.260Premium conductivity standard 20000 µS/cm
- 84142.260Premium conductivity standard 50000 µS/cm
- 84144.260Premium conductivity standard 100000 µS/cm
- 84108.260Premium conductivity standard 111800 µS/cm
- 85917.260Premium conductivity standard 150000 µS/cm
- 85918.260Premium conductivity standard 200000 µS/cm
- 85919.260Premium conductivity standard 500000 µS/cm