깔때기, 파우더
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
붕규산염 3.3 유리.
- 우수한 내화학성 및 물리적 특성
- 매우 우수한 내열성
- 빠르고 쉬운 세척
매끄러운 내부 벽. 파우더 및 액체 전달용.
6 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
- 우수한 내화학성 및 물리적 특성
- 매우 우수한 내열성
- 빠르고 쉬운 세척
매끄러운 내부 벽. 파우더 및 액체 전달용.
Product Family Options
제품 정보
- Funnel O-ØStem O-ØStem length재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.221-0183 - 사양:
More
Specifications
Cat. No.221-0184 - 사양:
More
Specifications
Cat. No.221-0185 - 사양:
More
Specifications
Cat. No.221-0186 - 사양:
More
Specifications
Cat. No.221-0187 - 사양:
More
Specifications
Cat. No.221-0188