긴 스템이 있는 깔때기
붕규산염 3.3 유리.
- 매우 우수한 내화학성
- 높은 온도 저항성
- 온도 변화에 상대적으로 높은 저항을 제공하는 최소한의 열 팽창
매끄러운 내부 벽.
: ISO 4798.
붕규산염 3.3 유리.
- 매우 우수한 내화학성
- 높은 온도 저항성
- 온도 변화에 상대적으로 높은 저항을 제공하는 최소한의 열 팽창
매끄러운 내부 벽.
: ISO 4798.
붕규산염 3.3 유리.
매끄러운 내부 벽.
: ISO 4798.
붕규산염 3.3 유리.
매끄러운 내부 벽.
: ISO 4798.