Orders LinkContactUsLinkComponent
짧은 스템이 있는 깔때기
짧은 스템이 있는 깔때기
Supplier:  VWR Collection
Certificates
짧은 스템이 있는 깔때기
짧은 스템이 있는 깔때기
8 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도 저항성
  • 온도 변화에 상대적으로 높은 저항을 제공하는 최소한의 열 팽창
매끄러운 내부 벽.
 : ISO 4798.